주요 문서
106577
Sigma-Aldrich
2-Iodohippuric acid
98%
동의어(들):
N-(2-Iodobenzoyl)glycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IC6H4CONHCH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
305.07
Beilstein:
1877943
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
170-172 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C9H8INO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
CORFWQGVBFFZHF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)