주요 문서
110108
Sigma-Aldrich
cis-Pinonic acid
98%
동의어(들):
cis-3-Acetyl-2,2-dimethylcyclobutaneacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COC4H4(CH3)2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
184.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
104-107 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ketone
SMILES string
CC(=O)[C@@H]1C[C@H](CC(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C10H16O3/c1-6(11)8-4-7(5-9(12)13)10(8,2)3/h7-8H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8+/m1/s1
InChI key
SIZDUQQDBXJXLQ-SFYZADRCSA-N
일반 설명
cis-Pinonic acid undergoes oxidation to produce secondary organic aerosol (SOA).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)