주요 문서
110582
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylhexane
99%
동의어(들):
Diisobutyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.23
Beilstein:
1696877
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.1 psi ( 37.7 °C)
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
density
0.694 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCC(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)5-6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
UWNADWZGEHDQAB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,5-Dimethylhexane has been used to study excess entropy scaling relationships for analyzing its kinetic properties using molecular simulation.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)