주요 문서
112283
Sigma-Aldrich
Ethyl isovalerate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
130.18
Beilstein:
1744677
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
39022323
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
7.5 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
131-133 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
80.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
27 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)