주요 문서
114154
Sigma-Aldrich
trans-3,6-Endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthaloyl chloride
97%
동의어(들):
trans-5-Norbornene-2,3-dicarbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8Cl2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
219.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
bp
114-118 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H](C=C2)[C@H]1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-8(12)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)13/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
InChI key
KANQIAARVSWKKG-XZBKPIIZSA-N
일반 설명
Trans-3,6-endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthaloyl chloride (tNBDC, trans-5-Norbornene-2,3-dicarbonyl chloride) undergoes interfacial polymerization reaction with 1,3-diaminopropane on the surface of a modified polyacrylonitrile (mPAN) during the fabrication of DAPE-SCC/mPAN or DAPE-tNBDC/mPAN TFC membranes.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)