주요 문서
115878
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxytoluene
99%
동의어(들):
3-Methylveratrole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(C)c1OC
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-5-4-6-8(10-2)9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,3-Dimethoxytoluene has been used to prepare 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-one.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)