주요 문서
12234
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
≥97.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H23FN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
338.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Product Name
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorophenyl)acetic acid, purum, ≥97.0% (HPLC)
grade
purum
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
solid
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C17H23FN2O4/c1-17(2,3)24-16(23)20-10-8-19(9-11-20)14(15(21)22)12-6-4-5-7-13(12)18/h4-7,14H,8-11H2,1-3H3,(H,21,22)
InChI key
ZSGKIKRNLJANGA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)