주요 문서
124583
Sigma-Aldrich
Diethyl azelate
technical grade, 90%
동의어(들):
Diethyl nonanedioate, Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
244.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
172 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−16-−15.8 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)