주요 문서
130648
Sigma-Aldrich
4-Nitroacetanilide
98%
동의어(들):
4′-Nitroacetanilide, Acetic acid 4-nitroanilide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHC6H4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
Beilstein:
2211962
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
213-215 °C (lit.)
작용기
amide
nitro
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChI key
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-Nitroacetanilide was used as a test substrate and its hydrolysis was determined by UV spectroscopic measurements. It was also used to prepare 4-aminoacetanilide.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)