분석
99%
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
mp
26 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
InChI key
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol participates in β-alkylation of 1-phenylethanol catalyzed by RuCl2(DMSO)4.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves