주요 문서
14565
Sigma-Aldrich
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Mr 2000
동의어(들):
O,O′-Bis[2-(succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.22
분자량
Mr 2000
Quality Level
SMILES string
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)