주요 문서
150223
Sigma-Aldrich
N-Methylpropargylamine
95%
동의어(들):
3-Methylamino-1-propyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC≡CCH2NHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
69.11
Beilstein:
1071242
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
불순물
2-3% water
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
82-84 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CNCC#C
InChI
1S/C4H7N/c1-3-4-5-2/h1,5H,4H2,2H3
InChI key
HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
N-Methylpropargylamine was used in the preparation of dimethyl 4-benzylidene-1-methyl-2-phenyl-pyrrolidine-3,3-dicarboxylate.
Reacts with supercritical carbon dioxide to give 5-alkyidene oxazolidinones.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
33.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)