주요 문서
151378
Sigma-Aldrich
Bis(4-chlorophenyl) sulfone
98%
동의어(들):
4,4′-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chlorophenyl sulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(ClC6H4)2SO2
CAS Number:
Molecular Weight:
287.16
Beilstein:
2052955
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
143-146 °C (lit.)
작용기
chloro
sulfone
SMILES string
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI key
GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Bis(4-chlorophenyl) sulfone was used to study the time trends of bis(4-chlorophenyl) sulfone (BCPS). It was also used in thermoplastic production.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2