주요 문서
15501
Sigma-Aldrich
ECOL
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, Metol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C7H9NO · 1/2H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
172.19
Beilstein:
3919382
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
autoignition temp.
989 °F
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
494.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
257 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)