주요 문서
15533
Sigma-Aldrich
Boc-Abu-OH
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2-(Boc-amino)butyric acid, Boc-L-2-aminobutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
Beilstein:
6801706
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
광학 활성
[α]20/D −18.5±2°, c = 1% in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-5-6(7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
PNFVIPIQXAIUAY-LURJTMIESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)