추천 제품
vapor pressure
0.56 mmHg ( 40 °C)
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−2-−1.8 °C (lit.)
density
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Oc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11H
InChI key
UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-(Trifluoromethyl)phenol (3-Hydroxybenzotrifluoride) was used in the preparation of travoprost (antiglaucoma agent).
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
163.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
73 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter