주요 문서
164496
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol-OD
97 atom % D
동의어(들):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethan(ol-d)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2OD
CAS Number:
Molecular Weight:
135.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
97 atom % D
Quality Level
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]OCCOCCOCC
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3/i7D
InChI key
XXJWXESWEXIICW-WHRKIXHSSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)