주요 문서
168440
Sigma-Aldrich
α,β-Dibromohydrocinnamic acid
≥99%
동의어(들):
2,3-dibromo-3-phenylpropanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(Br)CH(Br)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
307.97
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
작용기
bromo
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
OC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7(8(11)9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8H,(H,12,13)
InChI key
FXJWTHBNVZNQQP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Dehydrobromination of α,β-dibromohydrocinnamic acid has been studied in liquid ammonia.
애플리케이션
α,β-Dibromohydrocinnamic acid (2,3-dibromo-3-phenylpropanoic acid) was used in one-pot synthesis of enynes via microwave irradiation.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)