About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H15NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
217.22
Beilstein:
8201747
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
≥97.0%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.449
응용 분야
peptide synthesis
작용기
amide
ester
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H15NO5/c1-5-14-7(12)6(11)10-8(13)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,10,11,13)
InChI key
DSDQWJVXMDHQLK-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Reagent for transforming alcohols into BOC-protected amines by Mitsunobu reaction (PPh3/DEAD); prim and sec alcohols (inversion of configuration) give good yields
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.