주요 문서
177857
Sigma-Aldrich
1-Iodoheptane
98%
동의어(들):
Heptyl iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6I
CAS Number:
Molecular Weight:
226.10
Beilstein:
1697161
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
solubility
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
density
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
alkyl halide
iodo
SMILES string
CCCCCCCI
InChI
1S/C7H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
InChI key
LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1-Iodoheptane was used in the functionalization of symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)