주요 문서
180386
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
98%
동의어(들):
2-Amino-1,1,1-trifluoroethane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CH2NH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
135.52
Beilstein:
3652103
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
220-222 °C (subl.) (lit.)
작용기
amine
fluoro
SMILES string
Cl.NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N.ClH/c3-2(4,5)1-6;/h1,6H2;1H
InChI key
ZTUJDPKOHPKRMO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride was used in the derivatization of aqueous carboxylic acids to the corresponding 2,2,2-trifluoroethylamide derivative.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)