추천 제품
vapor pressure
22.5 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
autoignition temp.
446 °F
분자량
average Mw ~3,800 by GPC
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
전이 온도
Tg −60 °C
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객