주요 문서
185086
Sigma-Aldrich
Sodium cyanate
96%
동의어(들):
Sodium isocyanate, Zassol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaOCN
CAS Number:
Molecular Weight:
65.01
Beilstein:
3655041
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
eCl@ss:
38060512
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
반응 적합성
core: sodium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Na+].[O-]C#N
InChI
1S/CHNO.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)