주요 문서
189235
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-propanol
98%
동의어(들):
(±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-α-Methylphenethyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
Beilstein:
1858667
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
219-221 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChI key
WYTRYIUQUDTGSX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
1-Phenyl-2-propanol is a useful pharmaceutical intermediate.
애플리케이션
1-Phenyl-2-propanol was used in bioreduction of 1-phenyl-2-propanone using Rhodococcus erythropolis JX-021.
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)