Merck
193135
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
97%
동의어(들):
α,α,α,α′,α′,α′-Hexafluoro-3,5-xylidine, 5-Amino-α,α,α,α′,α′,α′-hexafluoro-m-xylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3)2C6H3NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
229.12
Beilstein:
654318
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
85 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3H,15H2
InChI key
CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of:
  • N-[2-hydroxy-1-naphthylidene]-3, 5-bis(trifluoromethyl)aniline, Schiff′s base
  • 5,7-bis(trifluoromethyl)aniline
  • N-1-phenylethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline via titanium-catalyzed hydroamination reaction
  • N,N′-bis[3,5-bis(tri-fluoromethyl)phenyl]thiourea, organocatalyst
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)