주요 문서
193933
Sigma-Aldrich
Hexacyclen trisulfate
동의어(들):
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane trisulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H30N6 · 3H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
552.64
Beilstein:
5195914
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6.3H2O4S/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1;3*1-5(2,3)4/h13-18H,1-12H2;3*(H2,1,2,3,4)
InChI key
UXVDKNLOZWKLJC-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Ligand used in the preparation of transition metal complexes and in chromium-initiated radical copolymerization reactions.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)