주요 문서
194883
Sigma-Aldrich
2-Propenylphenol, mixture of cis and trans
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CHC6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
134.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-7,10H,1H3/b5-2+
InChI key
WHGXZPQWZJUGEP-GORDUTHDSA-N
일반 설명
2-Propenylphenol on reaction with 2, 3-dichloro-5, 6-dicyanobenzoquinone yields spiropyran.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)