주요 문서
197181
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxy-4-nitroaniline
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H2(OCH3)2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98%
mp
152-155 °C (lit.)
작용기
nitro
SMILES string
COc1cc(c(OC)cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O4/c1-13-7-4-6(10(11)12)8(14-2)3-5(7)9/h3-4H,9H2,1-2H3
InChI key
ZTQGTYFYOODGOQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,5-Dimethoxy-4-nitroaniline was used in screening of enzyme arylamine N-acetyltransferase isolated from Bacillus cereus.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)