주요 문서
197408
Sigma-Aldrich
4-Cyclohexyl-1-butanol
≥95%
동의어(들):
Cyclohexanebutanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11(CH2)4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
103-104 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
OCCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H20O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h10-11H,1-9H2
InChI key
NZEBWPHHIQAVOH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)