주요 문서
197882
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethoxybutane
97%
동의어(들):
4-Methoxy-2-butanone dimethyl acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C(OCH3)2CH2CH2OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.41 (lit.)
bp
61-63 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
ketal
SMILES string
COCCC(C)(OC)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(9-3,10-4)5-6-8-2/h5-6H2,1-4H3
InChI key
DIQSNTFKLAYVOT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1,3,3-Trimethoxybutane may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
114.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)