주요 문서
202886
Sigma-Aldrich
Cadmium
shot, 3 mm, 99.999% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cd
CAS Number:
Molecular Weight:
112.41
Beilstein:
8137359
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141707
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.999% trace metals basis
양식
shot
저항도
7.27 μΩ-cm, 22°C
입자 크기
3 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)