주요 문서
206121
Sigma-Aldrich
Platinum(II) bromide
98%
동의어(들):
Dibromoplatinum, Platinum Dibromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
PtBr2
CAS Number:
Molecular Weight:
354.89
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
eCl@ss:
38191304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
250 °C (dec.) (lit.)
density
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Pt]Br
InChI
1S/2BrH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)