주요 문서
211419
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1,2,4-trimethylbenzene
99%
동의어(들):
5-Bromopseudocumene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
199.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
bp
233-235 °C (lit.)
mp
71-73 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Cc1cc(C)c(Br)cc1C
InChI
1S/C9H11Br/c1-6-4-8(3)9(10)5-7(6)2/h4-5H,1-3H3
InChI key
SCZXFZRJDVZMJI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
5-Bromo-1,2,4-trimethylbenzene was used in the preparation of:
  • 1′,2′-dideoxy-1′-(1,2,4-trimethylphenyl)-3′,5′-di-O-toluoyl-β-D-ribofuranose
  • ubiquinones, also referred as Coenzyme Qn
  • 2, 4, 5-trimethylbenzoic acid
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)