주요 문서
219398
Sigma-Aldrich
3-Fluoroiodobenzene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4I
CAS Number:
Molecular Weight:
222.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
포함
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.584 (lit.)
bp
77-78 °C/19 mmHg (lit.)
density
1.89 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
iodo
SMILES string
Fc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Fluoroiodobenzene participates in palladium-catalyzed hydroarylation of arylpropiolamides.
애플리케이션
3-Fluoroiodobenzene was used to prepare methyl 4-iodobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, key intermediate for the synthesis of 4-substituted benzo[b]thiophene-2-carboxamidines.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)