주요 문서
219533
Sigma-Aldrich
1-Nitro-1-cyclohexene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
127.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
66-68 °C/1.5 mmHg (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
nitro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)C1=CCCCC1
InChI
1S/C6H9NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2
InChI key
DJBRXNRKYAWTBL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Chemoselective hydrogenation of 1-nitro-1-cyclohexene catalyzed by gold nanoparticles supported on TiO2 or Fe2O3 has been reported.
애플리케이션
1-Nitro-1-cyclohexene was used in the preparation of substituted anilines via chemoselective hydrogenation catalyzed by supported gold nanoparticles (Au/TiO2 and Au/Fe2O3).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1