분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
81.5 °C/752 mmHg (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1CCC1
InChI
1S/C4H9N/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3,5H2
InChI key
KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter