주요 문서
227579
Sigma-Aldrich
4-Bromobutyl acetate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2(CH2)4Br
CAS Number:
Molecular Weight:
195.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
SMILES string
CC(=O)OCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
InChI key
UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Bromobutyl acetate was used in the synthesis of 9-alkylguanine derivative.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)