주요 문서
228605
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyaniline
97%
동의어(들):
3-Chloro-p-anisidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(OCH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.60
Beilstein:
879162
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
50-55 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
XQVCBOLNTSUFGD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3-Chloro-4-methoxyaniline is aniline metabolite of chlorpropham and has been quantitated by by micellar electrokinetic capillary chromatography with laser-induced fluorescence detection.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)