주요 문서
235237
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
99%
동의어(들):
2-Chlorophenyl dichlorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2P(O)OC6H4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
245.43
Beilstein:
911009
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
bp
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Clc1ccccc1OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10/h1-4H
InChI key
VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate has been used in the preparation of:
  • mononucleotide building blocks
  • oligonucleotides and oligonucleotide phosphorothioates in solution
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)