주요 문서
236616
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
95%
동의어(들):
α,α′,α′′,α′′′-Tetrabromodurene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H2(CH2Br)4
CAS Number:
Molecular Weight:
449.80
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
159-161 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
BrCc1cc(CBr)c(CBr)cc1CBr
InChI
1S/C10H10Br4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H,3-6H2
InChI key
UTXIKCCNBUIWPT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene has been used in the synthesis of:
  • tetrapodal imidazolium ligands as their PF6 salts
  • 6,7-bis(bromomethyl)-2,11,18,21,24-pentaoxatetracyclo[23.4. 0.04,9.012,17]nonacosa-1(25),4(9),5,7,12 (17),13,15,26,28-nonaene
  • conformationally constrained cyclic α-amino acid derivatives
  • thiacyclophanes
  • dendrimeric organoplatinum complexes
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)