주요 문서
245038
Sigma-Aldrich
1-Bromoundecane
98%
동의어(들):
Undecyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)10Br
CAS Number:
Molecular Weight:
235.20
Beilstein:
1098390
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
8.2 (vs air)
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
137-138 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3
InChI key
IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
1-Bromoundecane (undecyl bromide) was used in the preparation of Grignard reagent by reacting with Mg in THF (tetrahydrofuran).
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)