주요 문서
245631
Sigma-Aldrich
Benzyl bromoacetate
96%
동의어(들):
Bromoacetic acid benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCH2COOCH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
229.07
Beilstein:
973658
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
bp
166-170 °C/22 mmHg (lit.)
density
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
phenyl
SMILES string
BrCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI key
JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Benzyl bromoacetate was used in the alkylation of (-)-2,3-O-isopropylidene-D-threitol that afforded lipopeptide, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]acetic acid.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)