About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
229.16
Beilstein:
4456797
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
추천 제품
Quality Level
분석
≥99%
양식
(Powder or Crystals or Chunks)
기술
titration: suitable
mp
221-222 °C (lit.)
λmax
≤207 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C10H6F3NO2/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4H,14H2
InChI key
JBNOVHJXQSHGRL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin (AFC) is a novel fluorescent marker used for the detection of proteinases.
애플리케이션
Suitable as laser dye
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable