주요 문서
250031
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
99%, for peptide synthesis
동의어(들):
N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-D-α-phenylglycine, R-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)phenylglycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(O2N)2C6H3CONHCH(C6H5)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
345.26
Beilstein:
4719763
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Product Name
(R)-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine, 99%
분석
99%
광학 활성
[α]20/D −102°, c = 0.9 in THF
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
216-217 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N3O7/c19-14(16-13(15(20)21)9-4-2-1-3-5-9)10-6-11(17(22)23)8-12(7-10)18(24)25/h1-8,13H,(H,16,19)(H,20,21)/t13-/m1/s1
InChI key
MIVUDAUOXJDARR-CYBMUJFWSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)