주요 문서
250929
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(salicylidene)-1,3-propanediamine
99%
동의어(들):
N,N′-Disalicylidene-1,3-diaminopropane, N,N′-Trimethylene-bis(salicylimine)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2(CH2N=CHC6H4OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
282.34
Beilstein:
2057483
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
solid
mp
51-53 °C (lit.)
작용기
amine
imine
SMILES string
Oc1ccccc1\C=N\CCC\N=C\c2ccccc2O
InChI
1S/C17H18N2O2/c20-16-8-3-1-6-14(16)12-18-10-5-11-19-13-15-7-2-4-9-17(15)21/h1-4,6-9,12-13,20-21H,5,10-11H2/b18-12+,19-13+
InChI key
KLDZYURQCUYZBL-KLCVKJMQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
N,N′-Bis(salicylidene)-1,3-propanediamine is a di-Schiff base ligand.
애플리케이션
N,N′-Bis(salicylidene)-1,3-propanediamine has been used in the synthesis of:
  • new trinuclear heterometallic Cu(II)-Mn(II) complexes
  • mononuclear nickel complex, NiL (LH2 = N,N′-bis(salicylidene)-1,3-diaminopropane)
Can be used as a selective chelating titrant for Cu(II)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)