주요 문서
253146
Sigma-Aldrich
Methyl p-anisate
99%
동의어(들):
p-Anisic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
Beilstein:
2208571
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
bp
244-245 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Methyl p-anisate is a volatile compound released from Mycobacterium tuberculosis and is detected in the breath of tuberculosis patients. It is a potential biomarker for mycobacteria.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
233.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
112 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)