253618
Methyl 5-DOXYL-stearate, free radical
동의어(들):
2-(4-Methoxy-4-oxobutyl)-4,4-dimethyl-2-tridecyl-3-oxazolidinyloxy, 2-(4-Methoxy-4-oxobutyl)-4,4-dimethyl-2-tridecyl-3-oxazolidinyloxy, free radical, 5-MeSL
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H45NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
399.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
작용기
ester
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC1(CCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C23H44NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-23(19-16-17-21(25)27-4)24(26)22(2,3)20-28-23/h5-20H2,1-4H3
InChI key
XKWHHWBOJRTEHX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Spin label
애플리케이션
Reactant free radical spin label involved in:
- Synthesis of alkyl phospholipid analogs of perifosine and miltefosine for cytotoxicity studies
- Studies of micellular properties via electron spin (paramagnetic) resonance
- Spin-labeled stearates partitioning into the lipid domain of stratum corneum
- Location determinations in sodium dodecyl sulfate micelles
- Studies of local mobility and structure of micelles via its use as a probe
- ESR (EPR) studies of metalloporphyrin intercalation into liposome membranes
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
141.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
61 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.