주요 문서
259519
Sigma-Aldrich
3-Nonanone
99%
동의어(들):
Ethyl hexyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5COC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
142.24
Beilstein:
1700447
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
density
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-Nonanone has been used as internal standard in determination of significant volatile components of pacharan (alcoholic beverage).
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)