263885
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
96%
동의어(들):
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-Diaminomesitylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3C6H(NH2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
Beilstein:
2717221
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
89-91 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(N)c(C)c1N
InChI
1S/C9H14N2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,10-11H2,1-3H3
InChI key
ZVDSMYGTJDFNHN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3