주요 문서
264237
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C6H2F2
CAS Number:
Molecular Weight:
271.88
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
mp
33-35 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cc(Br)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H2Br2F2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H
InChI key
JTEZQWOKRHOKDG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene has been used in the preparation of:
  • 2,2′-dibromo-4,4′,5,5′-tetrafluorobiphenyl
  • 2-(2,3-dibromo-5,6-difluorophenyl)propan-2-ol
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)